3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2699-1G T2699-25G T2699-5G
TCIAT2699-1GEA 30 EUR
TCIAT2699-1G TCIAT2699-25G TCIAT2699-5G
3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene
Formula: C₈H₂Br₄S₂
MW: 481,84 g/mol
Número MDL: MFCD00114807
Núm. CAS: 125143-53-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 144.0 deg-C