Teprenone [mixture of (5E,9E,13E)- and (5Z,9E,13E)- isomers] ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6,10,14,18-Tetramethyl-5,9,13,17-nonadecatetraen-2-one, Geranylgeranylacetone
T2701-1G T2701-5G
TCIAT2701-1GEA 85 EUR
TCIAT2701-1G TCIAT2701-5G
Teprenone [mixture of (5E,9E,13E)- and (5Z,9E,13E)- isomers] ≥95.0% (por GC)
Teprenone [mixture of (5E,9E,13E)- and (5Z,9E,13E)- isomers]
Formula: C₂₃H₃₈O
MW: 330.56 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00869547
Núm. CAS: 6809-52-5
Índice Merck: 14,09228
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)