2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
T2722-25G
T2722-5G
TCIAT2722-25GEA
236
EUR
TCIAT2722-25G
TCIAT2722-5G
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Formula:
C₁₀H₇F₂N₃O MW: 223,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD02093825 Núm. CAS: 86404-63-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |