1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
T2726-25G T2726-5G
TCIAT2726-25GEA 144 EUR
TCIAT2726-25G TCIAT2726-5G
1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₃
Pto. de fusión: 228°C
Número MDL: MFCD00243086
Núm. CAS: 13171-25-0
EINECS: 236-117-0
Índice Merck: 14,09705
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 2.0 %