1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene ≥93.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2728-5G T2728-25G
TCIAT2728-5GEA 323 EUR
TCIAT2728-5G TCIAT2728-25G
1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene ≥93.0% (by HPLC, titration analysis)
1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene
Formula: C₂₄H₂₁N₃
MW: 351,45 g/mol
Pto. de fusión: 165°C
Número MDL: MFCD18207723
Núm. CAS: 118727-34-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d13a9a625d1b2d501d6fcf5e1307f98b61e2205&vid=7d13a9a625d1b2d501d6fcf5e1307f98b61e2205&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %