2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-bis(hydroxymethyl)benzene, 2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene-alpha,alpha'-diol, 2,3,5,6-Tetrafluoro-alpha,alpha'-dihydroxy-p-xylene
T2732-25G T2732-5G
TCIAT2732-25GEA 176 EUR
TCIAT2732-25G TCIAT2732-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol ≥97.0% (por GC)
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol
Formula: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,13 g/mol
Número MDL: MFCD00229147
Núm. CAS: 92339-07-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C