L-Tyrosine methyl ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-Tyr-OMe
T2736-25G T2736-5G
TCIAT2736-25GEA 78 EUR
TCIAT2736-25G TCIAT2736-5G
L-Tyrosine methyl ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
L-Tyrosine methyl ester
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002392
Núm. CAS: 1080-06-4
EINECS: 214-095-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +29.0 deg (C=1, methanol)