1H-Tetrazole-5-acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2737-25G T2737-5G
TCIAT2737-25GEA 699 EUR
TCIAT2737-25G TCIAT2737-5G
1H-Tetrazole-5-acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1H-Tetrazole-5-acetic acid
Formula: C₃H₄N₄O₂
Pto. de fusión: 177°C
Número MDL: MFCD03094010
Núm. CAS: 21743-75-9
EINECS: 244-563-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %