4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2742-1G
T2742-5G
TCIAT2742-1GEA
46
EUR
TCIAT2742-1G
TCIAT2742-5G
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191,11 g/mol |
Número MDL:
MFCD00082626 Núm. CAS: 158063-66-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 137.0 to 141.0 deg-C |