Tropisetron hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T2743-5G T2743-1G
TCIAT2743-5GEA 231 EUR
TCIAT2743-5G TCIAT2743-1G
Tropisetron hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tropisetron hydrochloride
Formula: C₁₇H₂₀N₂O₂
Pto. de fusión: 285°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00210221
Núm. CAS: 105826-92-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09783
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c70511554e42db26e3f6bdc4767b0aef445e1a&vid=e6c70511554e42db26e3f6bdc4767b0aef445e1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %