Trimorpholinophosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Phosphoric Trimorpholide
T2748-25G
T2748-5G
TCIAT2748-25GEA
79
EUR
TCIAT2748-25G
TCIAT2748-5G
Trimorpholinophosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Trimorpholinophosphine oxide
Formula:
C₁₂H₂₄N₃O₄P |
Número MDL:
MFCD00047406 Núm. CAS: 4441-12-7 EINECS: 224-662-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 189.0 to 193.0 deg-C |