Tamsulosin hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2749-1G
T2749-100MG
TCIAT2749-1GEA
328
EUR
TCIAT2749-1G
TCIAT2749-100MG
Tamsulosin hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tamsulosin hydrochloride
Formula:
C₂₀H₂₈N₂O₅S Pto. de fusión: 230°C |
Número MDL:
MFCD00922997 Núm. CAS: 106463-17-6 Índice Merck: 14,09049 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -17.5 to -20.5 deg (C=1, H2O) |