Tenoxicam ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
T2750-25G T2750-5G
TCIAT2750-25GEA 217 EUR
TCIAT2750-25G TCIAT2750-5G
Tenoxicam ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Tenoxicam
Formula: C₁₃H₁₁N₃O₄S₂
MW: 337,368 g/mol
Pto. de fusión: 213°C
Número MDL: MFCD00083502
Núm. CAS: 59804-37-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09148
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %