Topiramate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2755-1G
T2755-5G
TCIAT2755-1GEA
41
EUR
TCIAT2755-1G
TCIAT2755-5G
Topiramate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Topiramate
Formula:
C₁₂H₂₁NO₈S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00865320 Núm. CAS: 97240-79-4 Índice Merck: 14,09547 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 124.0 to 128.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -29.0 to -33.0 deg (C=1, MeOH) |