Triethyl(trifluoromethyl)silane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2764-1G T2764-5G
TCIAT2764-1GEA 63 EUR
TCIAT2764-1G TCIAT2764-5G
Triethyl(trifluoromethyl)silane ≥98.0% (por GC)
Triethyl(trifluoromethyl)silane
Formula: C₇H₁₅F₃Si
Pto. Ebullición: 58°C
Pto. de inflamación: 0°C
Número MDL: MFCD00192520
Núm. CAS: 120120-26-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %