2-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
T2766-5G T2766-25G
TCIAT2766-5GEA 120 EUR
TCIAT2766-5G TCIAT2766-25G
2-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC)
2-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro
Formula: C₇H₈ClF₃N₂
Número MDL: MFCD00102619
Núm. CAS: 3107-34-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ca8f59019622df999956e9e89a7a61095efc2b4&vid=1ca8f59019622df999956e9e89a7a61095efc2b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %