2,2'-[4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrophenylimino]diethanol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N1,N4,N4-Tris(2-hydroxyethyl)-2-nitro-1,4-phenylenediamine
T2787-25G T2787-5G
TCIAT2787-25GEA 158 EUR
TCIAT2787-25G TCIAT2787-5G
2,2'-[4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrophenylimino]diethanol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,2'-[4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrophenylimino]diethanol
Formula: C₁₂H₁₉N₃O₅
MW: 285,30 g/mol
Número MDL: MFCD00071762
Núm. CAS: 33229-34-4
EINECS: 251-410-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %