Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride ∼50% in methanol
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N,N-Trimethyl-3-(trimethoxysilyl)propan-1-aminium chloride
T2796-10G T2796-25G
TCIAT2796-10GEA 70 EUR
TCIAT2796-10G TCIAT2796-25G
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride ∼50% in methanol
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Formula: C₉H₂₄ClNO₃Si
Número MDL: MFCD00054225
Núm. CAS: 35141-36-7
EINECS: 252-393-5
UN: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13ec0820053f5bed15e0ee2bf340942c36e8e56b&vid=18f9529a683467c03b71604be80107751056dc83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 48.0 to 53.0 w/w%