2,3,6,7-Tetrakis(2-cyanoethylthio)tetrathiafulvalene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
T2806-1G T2806-100MG
TCIAT2806-1GEA 366 EUR
TCIAT2806-1G TCIAT2806-100MG
2,3,6,7-Tetrakis(2-cyanoethylthio)tetrathiafulvalene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,3,6,7-Tetrakis(2-cyanoethylthio)tetrathiafulvalene
Formula: C₁₈H₁₆N₄S₈
Núm. CAS: 132765-36-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C