Nε-trifluoroacetyl-L-lysine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T2815-25G T2815-5G
TCIAT2815-25GEA 46 EUR
TCIAT2815-25G TCIAT2815-5G
Nε-trifluoroacetyl-L-lysine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine
Formula: C₈H₁₃F₃N₂O₃
Pto. de fusión: 254°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037223
Núm. CAS: 10009-20-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +20.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)