4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl alcohol ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine, 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl Alcohol
T2818-200MG
T2818-1G
TCIAT2818-200MGEA
63
EUR
TCIAT2818-200MG
TCIAT2818-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl alcohol ≥97.0% (by HPLC)
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl alcohol
Formula:
C₉H₇F₃N₂O MW: 216,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD19442582 Núm. CAS: 87736-88-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to lump |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |