4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(4-(Bromomethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine, 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
T2819-200MG
T2819-1G
TCIAT2819-200MGEA
90
EUR
TCIAT2819-200MG
TCIAT2819-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide ≥95.0% (by HPLC)
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide
Formula:
C₉H₆BrF₃N₂ MW: 279,06 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD19442581 Núm. CAS: 92367-11-8 UN: 3265 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |