4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2820-200MG
T2820-1G
TCIAT2820-200MGEA
98
EUR
TCIAT2820-200MG
TCIAT2820-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic acid
Formula:
C₉H₅F₃N₂O₂ Pto. de fusión: 125°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00236809 Núm. CAS: 85559-46-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |