Toremifene citrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (Z)-4-Chloro-1-(4-dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene Citrate, (Z)-2-[4-(4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine Citrate
T2832-5G T2832-1G
TCIAT2832-5GEA 319 EUR
TCIAT2832-5G TCIAT2832-1G
Toremifene citrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Toremifene citrate
Formula: C₂₆H₂₈ClNO
MW: 598.09 g/mol
Pto. de fusión: 162°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01729016
Núm. CAS: 89778-27-8
Índice Merck: 14,09550
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11eb21f9c9a39a2b63b8f046903ca5a4908bcac1&vid=11eb21f9c9a39a2b63b8f046903ca5a4908bcac1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %