Tilorone dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-9-fluorenone Dihydrochloride, 2,7-Bis(2-(Diethylamino)ethoxy)-9H-fluoren-9-one dihydrochloride
T2836-1G
T2836-100MG
TCIAT2836-1GEA
201
EUR
TCIAT2836-1G
TCIAT2836-100MG
Tilorone dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tilorone dihydrochloride
Formula:
C₂₅H₃₄N₂O₃ MW: 483,47 g/mol Pto. de fusión: 234°C |
Número MDL:
MFCD00134071 Núm. CAS: 27591-69-1 Índice Merck: 14,09440 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |