2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
T2838-1G T2838-5G
TCIAT2838-1GEA 96 EUR
TCIAT2838-1G TCIAT2838-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01862647
Núm. CAS: 386704-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe586afad53d142e34cbd8b9a9e6e931db7e9b7&vid=afe586afad53d142e34cbd8b9a9e6e931db7e9b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C