BAPTA-AM ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Tetrakis(acetoxymethyl)-1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetate, Tetrakis(acetoxymethyl) 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N,N-tetraacetate, 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic Acid Tetrakis(acetoxymethyl) Ester, BAPTA-AM ester
T2845-20MG
T2845-200MG
TCIAT2845-20MGEA
51
EUR
TCIAT2845-20MG
TCIAT2845-200MG
BAPTA-AM ≥95.0% (by HPLC)
BAPTA-AM
Formula:
C₃₄H₄₀N₂O₁₈ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00036696 Núm. CAS: 126150-97-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Melting point | 96.0 to 100.0 deg-C |