BAY 11-7082 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-3-(p-Toluenesulphonyl)acrylonitrile, (E)-3-Tosylacrylonitrile
T2846-1G T2846-100MG
TCIAT2846-1GEA 489 EUR
TCIAT2846-1G TCIAT2846-100MG
BAY 11-7082 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
BAY 11-7082
Formula: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00712162
Núm. CAS: 19542-67-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C