Trifluoperazine dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine Dihydrochloride
T2849-5G
T2849-25G
TCIAT2849-5GEA
65
EUR
TCIAT2849-5G
TCIAT2849-25G
Trifluoperazine dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Trifluoperazine dihydrochloride
Formula:
C₂₁H₂₄F₃N₃S MW: 480,42 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00012656 Núm. CAS: 440-17-5 EINECS: 207-123-0 Índice Merck: 14,09680 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on dried substance) |
Drying loss | max. 3.0 % |