2-Thiophenesulphonamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Thiophene-2-sulphonamide
T2851-1G T2851-5G
TCIAT2851-1GEA 30 EUR
TCIAT2851-1G TCIAT2851-5G
2-Thiophenesulphonamide ≥98.0% (por GC)
2-Thiophenesulphonamide
Formula: C₄H₅NO₂S₂
MW: 163,21 g/mol
Número MDL: MFCD00185853
Núm. CAS: 6339-87-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C