Trichloro(6-phenylhexyl)silane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (6-Phenylhexyl)trichlorosilane
T2854-5G T2854-25G
TCIAT2854-5GEA 105 EUR
TCIAT2854-5G TCIAT2854-25G
Trichloro(6-phenylhexyl)silane ≥98.0% (por GC)
Trichloro(6-phenylhexyl)silane
Formula: C₁₂H₁₇Cl₃Si
MW: 295,70 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Número MDL: MFCD09953885
Núm. CAS: 18035-33-1
UN: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=738946b212ba9ae9720bd1ead3c9518fc7e59701&vid=738946b212ba9ae9720bd1ead3c9518fc7e59701&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %