Triethoxy(1H,1H,2H,2H-nonafluorohexyl)silane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyltriethoxysilane, Triethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)silane
T2860-25G T2860-5G
TCIAT2860-25GEA 242 EUR
TCIAT2860-25G TCIAT2860-5G
Triethoxy(1H,1H,2H,2H-nonafluorohexyl)silane ≥97.0% (por GC)
Triethoxy(1H,1H,2H,2H-nonafluorohexyl)silane
Formula: C₁₂H₁₉F₉O₃Si
MW: 410,35 g/mol
Número MDL: MFCD09954454
Núm. CAS: 102390-98-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f14d01ab68d30733cab3a5137bd1157ca21a9039&vid=f14d01ab68d30733cab3a5137bd1157ca21a9039&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %