Telmisartan ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylic Acid, 4'-((1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1H,3'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-3'-yl)methyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
T2861-5G T2861-1G
TCIAT2861-5GEA 183 EUR
TCIAT2861-5G TCIAT2861-1G
Telmisartan ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Telmisartan
Formula: C₃₃H₃₀N₄O₂
MW: 514,63 g/mol
Número MDL: MFCD00918125
Núm. CAS: 144701-48-4
Índice Merck: 14,09129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7a086d2d87d727fc812b37c22c4e2f027b55bd6&vid=f7a086d2d87d727fc812b37c22c4e2f027b55bd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %