2,4,6-Tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
T2871-5G
T2871-25G
TCIAT2871-5GEA
26
EUR
TCIAT2871-5G
TCIAT2871-25G
2,4,6-Tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,4,6-Tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine
Formula:
C₂₁H₆Br₉N₃O₃ |
Número MDL:
MFCD03092948 Núm. CAS: 25713-60-4 EINECS: 426-040-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 228.0 to 232.0 deg-C |