Ácido 4-metilfenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(p-tolyl)-1,3,2-dioxaborolane
T2888-1G T2888-5G
TCIAT2888-1GEA 24 EUR
TCIAT2888-1G TCIAT2888-5G
Ácido 4-metilfenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Ácido 4-metilfenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₁₉BO₂
MW: 218,1 g/mol
Número MDL: MFCD03453662
Núm. CAS: 195062-57-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fec43fa59ae87be7507fd5dd7471e95387dbaf&vid=a9fec43fa59ae87be7507fd5dd7471e95387dbaf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C