α-Cloro-2,4,5-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2889-1G T2889-5G
TCIAT2889-1GEA 34 EUR
TCIAT2889-1G TCIAT2889-5G
α-Cloro-2,4,5-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Cloro-2,4,5-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄ClF₃
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00236319
Núm. CAS: 243139-71-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=717c75157756ccb776516fcb9aaf725bfb977c39&vid=717c75157756ccb776516fcb9aaf725bfb977c39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %