Trimetilamina ∼25% ∼3 mol/L in isopropanol (IPA)
Proveedor: TCI
Peligro
T2893-100ML T2893-500ML
TCIAT2893-100MLEA 21 EUR
TCIAT2893-100ML TCIAT2893-500ML
Trimetilamina ∼25% ∼3 mol/L in isopropanol (IPA)
Trimetilamina
Formula: C₃H₉N
MW: 59.11 g/mol
Pto. Ebullición: 2.87
Pto. de fusión: -117.1
Pto. de inflamación: -20
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008327
Núm. CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2c47a70c7f2f26751c1c18b1d7821251f630f2b&vid=c9498b23da3a46e02da4058ff2a2df8463f17fd0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 24.5 to 27.0 w/w%