Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Me6TREN
T2898-1G T2898-5G
TCIAT2898-1GEA 55 EUR
TCIAT2898-1G TCIAT2898-5G
Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine ≥98.0% (por GC)
Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine
Formula: C₁₂H₃₀N₄
MW: 230,40 g/mol
Número MDL: MFCD00015607
Núm. CAS: 33527-91-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %