3-Trimethylsilylpropynal ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Trimethylsilyl)-2-propynal
T2907-1G T2907-5G
TCIAT2907-1GEA 126 EUR
TCIAT2907-1G TCIAT2907-5G
3-Trimethylsilylpropynal ≥97.0% (por GC)
3-Trimethylsilylpropynal
Formula: C₆H₁₀OSi
MW: 126,23 g/mol
Pto. Ebullición: 45°C
Pto. de inflamación: 29°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01103709
Núm. CAS: 2975-46-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd45f446a7c3efc9e486e3612c10925441d39f3e&vid=dd45f446a7c3efc9e486e3612c10925441d39f3e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %