Isocianato de 2-(trifluorometoxi)fenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Trifluoromethoxyphenylisocyanate, Isocyanic acid 2-(Trifluoromethoxy)phenyl ester
T2913-1G T2913-5G
TCIAT2913-1GEA 33 EUR
TCIAT2913-1G TCIAT2913-5G
Isocianato de 2-(trifluorometoxi)fenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 2-(trifluorometoxi)fenilo
Formula: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203.12 g/mol
Pto. Ebullición: 52
Densidad: 1.35
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00134160
Núm. CAS: 182500-26-1
UN: 2478
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c25113f70acb50e820bc0b1960a95a8ab3071eb&vid=1c25113f70acb50e820bc0b1960a95a8ab3071eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %