Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-nonafluorohexyl)silane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2918-5G T2918-25G
TCIAT2918-5GEA 95 EUR
TCIAT2918-5G TCIAT2918-25G
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-nonafluorohexyl)silane ≥97.0% (por GC)
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-nonafluorohexyl)silane
Formula: C₉H₁₃F₉O₃Si
MW: 368,27 g/mol
Pto. Ebullición: 43°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD08275518
Núm. CAS: 85877-79-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=283c9e6f511f4dbc134bff6954155efb6c1c2f2d&vid=283c9e6f511f4dbc134bff6954155efb6c1c2f2d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %