2-Thiopheneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-thienyl)-1,3,2-dioxaborolane
T2924-1G T2924-5G
TCIAT2924-1GEA 21 EUR
TCIAT2924-1G TCIAT2924-5G
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₅BO₂S
MW: 210,1 g/mol
Número MDL: MFCD05663878
Núm. CAS: 193978-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcdea4af39bafc0dd03ad9a98e1ca0c66c622e18&vid=dcdea4af39bafc0dd03ad9a98e1ca0c66c622e18&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C