3-(Trifluorometil)bencenosulfonamida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-m-toluenosulfonamida
T2925-1G
T2925-5G
TCIAT2925-1GEA
27
EUR
TCIAT2925-1G
TCIAT2925-5G
3-(Trifluorometil)bencenosulfonamida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
Formula:
C₇H₆F₃NO₂S MW: 225.19 |
Número MDL:
MFCD00042421 Núm. CAS: 672-58-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |