(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
T2926-5G T2926-25G
TCIAT2926-5GEA 62 EUR
TCIAT2926-5G TCIAT2926-25G
(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Pto. Ebullición: 70°C
Número MDL: MFCD00671629
Núm. CAS: 23357-46-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57efb37f6775515f640a705207013081c5980991&vid=57efb37f6775515f640a705207013081c5980991&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %