3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2931-1G T2931-5G
TCIAT2931-1GEA 16 EUR
TCIAT2931-1G TCIAT2931-5G
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Pto. Ebullición: 149°C
Pto. de fusión: 35°C
Número MDL: MFCD00090487
Núm. CAS: 585-50-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b50fadeba523e3d0cedd1072a5a7d159c526e4ff&vid=b50fadeba523e3d0cedd1072a5a7d159c526e4ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %