Tranilast ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-[[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino]benzoic Acid, 2-(3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylamido)benzoic acid, N-(3,4-Dimethoxycinnamoyl)anthranilic Acid
T2935-1G T2935-5G
TCIAT2935-1GEA 79 EUR
TCIAT2935-1G TCIAT2935-5G
Tranilast ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tranilast
Formula: C₁₈H₁₇NO₅
MW: 327,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00864787
Núm. CAS: 53902-12-8
Índice Merck: 14,09570
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=758384eb3df25893ed0e6c282aee125a6857ecd7&vid=758384eb3df25893ed0e6c282aee125a6857ecd7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %