Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine dichloride
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dichloro(2,3-naphthalocyanato)tin(IV)
T2940-200MG
T2940-1G
TCIAT2940-200MGEA
103
EUR
TCIAT2940-200MG
TCIAT2940-1G
Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine dichloride
Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine dichloride
Formula:
C₄₈H₂₄Cl₂N₈Sn MW: 902.39 g/mol |
Número MDL:
MFCD00171716 Núm. CAS: 26857-61-4 UN: 3146 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Green to Dark green powder to crystal |
Elemental analysis (Carbon) | 60.70 to 67.10 % |