Triisopropanolamine cyclic borate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,7,10-Trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo[3.3.3]undecane, Triisopropanolamine Borate, Triisopropanolamine Cyclic Borate
T2943-5G T2943-25G
TCIAT2943-5GEA 72 EUR
TCIAT2943-5G TCIAT2943-25G
Triisopropanolamine cyclic borate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Triisopropanolamine cyclic borate
Formula: C₉H₁₈BNO₃
Pto. Ebullición: 135°C
Número MDL: MFCD03791298
Núm. CAS: 101-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=424c2794dbcfad843d9c73a5ec5418e7544ac892&vid=424c2794dbcfad843d9c73a5ec5418e7544ac892&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C