3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2948-1G T2948-5G
TCIAT2948-1GEA 48 EUR
TCIAT2948-1G TCIAT2948-5G
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Formula: C₁₆H₁₈
Número MDL: MFCD00051910
Núm. CAS: 25570-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81d16ab0c740d19bc666cb617eb78a4ffd2408b6&vid=81d16ab0c740d19bc666cb617eb78a4ffd2408b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C