Tetrahydroxydiborane
Proveedor: TCI
Atención
T2953-5G T2953-25G
TCIAT2953-5GEA 71 EUR
TCIAT2953-5G TCIAT2953-25G
Tetrahydroxydiborane
Tetrahydroxydiborane
Formula: H₄B₂O₄
Pto. de fusión: 290°C
Número MDL: MFCD05663888
Núm. CAS: 13675-18-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a60b369a3c8185cef1106be61d891084d61f17e3&vid=a60b369a3c8185cef1106be61d891084d61f17e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %